Learn More
4-[1-(2,3-Dimetilfenil)etil]-1-(trifenilmetil)-1H-imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole |
| CAS | 1379006-71-9 |
| Fórmula molecular | C32H30N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H30N2/c1-24-14-13-21-30(25(24)2)26(3)31-22-34(23-33-31)32(27-15-7-4-8-16-27,28-17-9-5-10-18-28)29-19-11-6-12-20-29/h4-23,26H,1-3H3 |
| SMILES | CC(c1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5cccc(C)c5C |
| Nombre IUPAC | 4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1-tritilimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 442.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.2409 |