Learn More
4-(1,1-dimetilpropil)-a-metil-bencenopropanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,1-Dimethylpropyl)-alpha-methyl-benzenepropanal |
| CAS | 67467-96-3 |
| Fórmula molecular | C15H22O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropionaldehyde, NSC 22277 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-5-15(3,4)14-8-6-13(7-9-14)10-12(2)11-16/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C1=CC=C(CC(C)C=O)C=C1)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 218.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1671 |