Learn More
4-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-1-butanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-butanamine |
| CAS | 245660-15-5 |
| Fórmula molecular | C10H25NOSi |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-amine, [4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9,11H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCN |
| Nombre IUPAC | 4-[terc-butil(dimetil)silil]oxibutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1705 |