Learn More
4-(1,1-dimetiletil)-a-[hidroxi[2-(trifluorometil)fenil]metilen]bencenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyflumetofen Metabolite AB-1 |
| CAS | 211923-03-4 |
| Fórmula molecular | C20 H18 F3 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)-α-[hydroxy[2-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]benzeneacetonitrile, Cyflumetofen Metabolite AB-1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18F3NO/c1-19(2,3)14-10-8-13(9-11-14)16(12-24)18(25)15-6-4-5-7-17(15)20(21,22)23/h4-11,25H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=C(O)c2ccccc2C(F)(F)F)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(4-terc-butilfenil)-3-hidroxi-3-[2-(trifluorometil)fenil]prop-2-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 345.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.134 |