Learn More
Ácido [4-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil]acético, Mikromol™
Descripción
Ácido [4-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 55699-12-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Oxymetazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Oxymetazoline Imp. D (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity D, Oxymetazoline Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O3/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acético |
| Mostrar más |