Learn More
[4-(1,1-dimetiletil)-2,6-dimetilfenil]acetonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30461553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461553 4 x 25 mg 100 miligramos
17947714 100 mg 100 miligramos
17979544 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461553 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0089.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[4-(1,1-dimetiletil)-2,6-dimetilfenil]acetonitrilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
CAS 84803-57-6
Nombres de analitos o componentes (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Xylometazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Xylometazoline Imp. C (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Xylometazoline Hydrochloride Impurity C, Xylometazoline Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N/c1-10-8-12(14(3,4)5)9-11(2)13(10)6-7-15/h8-9H,6H2,1-5H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cc(cc(C)c1CC#N)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-(4-terc-butil-2,6-dimetilfenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 201.31
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.1517 g/mol