Learn More
[4-(1,1-dimetiletil)-2,6-dimetilfenil]acetonitrilo, Mikromol™
Descripción
[4-(1,1-Dimetiletil)-2,6-dimetilfenil]acetonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| CAS | 84803-57-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Xylometazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Xylometazoline Imp. C (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Xylometazoline Hydrochloride Impurity C, Xylometazoline Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N/c1-10-8-12(14(3,4)5)9-11(2)13(10)6-7-15/h8-9H,6H2,1-5H3 |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1CC#N)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(4-terc-butil-2,6-dimetilfenil)acetonitrilo |
| Mostrar más |