Learn More
Ácido [4-(1,1-dimetiletil)-2,6-dimetilfenil]acético, Mikromol™
Descripción
Ácido [4-(1,1-dimetiletil)-2,6-dimetilfenil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 854646-92-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Xylometazoline Hydrochloride Imp. F (EP), Xylometazoline Imp. F (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Xylometazoline Hydrochloride Impurity F, Xylometazoline Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O2/c1-9-6-11(14(3,4)5)7-10(2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-terc-butil-2,6-dimetilfenil)acético |
| Mostrar más |