Learn More
4-(1,1-dimetiletoxi)-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina, Mikromol™
Código de producto. 17912826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17912826 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17912826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3297.170025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(1,1-dimetiletoxi)-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
CAS 1683583-42-7
Nombres de analitos o componentes 4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Quinazoline, 4-(1,1-dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17-13-10-15(23-8-6-21-4)16(24-9-7-22-5)11-14(13)19-12-20-17/h10-12H,6-9H2,1-5H3
SMILES COCCOc1cc2ncnc(OC(C)(C)C)c2cc1OCCOC
Nombre IUPAC 6,7-bis(2-metoxietoxi)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]quinazolina
Peso molecular (g/mol) 350.4094
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1842 g/mol