Learn More
[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]ácido acético, TRC
Código de producto. 30427648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427648 500 mg
30414957 250 mg
30412822 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT131705500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13402-97-6
Fórmula molecular C16 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 264.36
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]acético
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCC(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]acetic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-16(4,5)12-6-8-13(9-7-12)19-10-14(17)18/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.173