Learn More
(3Z)-3-hepteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-3-Heptene |
| CAS | 7642-10-6 |
| Fórmula molecular | C7 H14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Heptene, (3Z)-, 3-Heptene, (Z)- (8CI), (3Z)-3-Heptene, (Z)-3-Heptene, cis-3-Heptene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5- |
| SMILES | CCC\C=C/CC |
| Nombre IUPAC | (Z)-hept-3-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 98.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.1096 |