Learn More
(3Z)-2,3-Dihidro-3- 4-(metilamino)fenil]amino]fenilmetilenio]-2-oxo-1H-Indol-6-Éster Metílico del Ácido Indol-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30379571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379571 2.5 mg -
30386017 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4924432.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1987887-92-2
Fórmula molecular C24 H21 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 399.44
Sinónimo 1H-Indole-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-[[[4-(methylamino)phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-, methyl ester, (3Z)- (ACI), Methyl (3Z)-2,3-dihydro-3-[[[4-(methylamino)phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI), (3Z)-2,3-Dihydro-3-[([4-(methylamino)phenyl]amino)phenylmethylene]-2-oxo-1H-Indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo (3Z)-3-[[4-(metilamino)anilino]-fenilmetilideno]-2-oxo-1H-indol-6-carboxilato
SMILES CNc1ccc(N\C(=C\2/C(=O)Nc3cc(ccc23)C(=O)OC)\c4ccccc4)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nintedanib Impurity D
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21N3O3/c1-25-17-9-11-18(12-10-17)26-22(15-6-4-3-5-7-15)21-19-13-8-16(24(29)30-2)14-20(19)27-23(21)28/h3-14,25-26H,1-2H3,(H,27,28)/b22-21-
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1583