Learn More
UVP Lámpara 3UV™
Código de producto. 11743539
Change view
Click to view available options
Wavelength:
365/302/254 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength unitSize
11743539 365/302/254 nm cada uno
1 options
Código de producto. 11743539 Proveedor UVP N.º de proveedor 95034302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lámpara UV innovadora, versátil y patentada para múltiples aplicaciones. La lámpara UVP™ 3UV™ proporciona luz UV de onda larga, onda corta y rango medio en una sola lámpara.
  • Tres longitudes de onda, 254/302/365 nm UV, en una sola lámpara
  • La selección de cada longitud de onda es por un giro fácil del mando situado en un extremo de la carcasa
  • Las superficies reflectoras de diseño único montadas detrás de cada tubo proporcionan una luz UV máxima para aplicaciones de fluorescencia
  • Ligera y diseñada ergonómicamente para uso manual o estacionario
  • El diseño permite el uso estacionario al colocar la lámpara sobre su extremo o lado
  • Disponible en cuatro, seis u ocho vatios
  • Aplicaciones:
    • Inspección
    • Laboratorio
    • Educación
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 8 W
Wavelength 365/302/254 nm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 394 x 76 x 114 mm
Requisitos eléctricos 8 W, 230 V, 50 Hz
Hertz 50Hz
Modelo 3UV-38
Tipo de producto 3 lámparas UV