Learn More
(3S-trans)-5-[[4-(4-Fluorofenil)-3-piperidinil]metaxi]-2-metoxifenol (metabolito de paroxetina), TRC
Código de producto. 17993525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993525 1 mg 1 miligramo
17963705 10 mg 10 miligramos
17964305 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5958001MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112058-89-6
Fórmula molecular C19 H22 F N O3
Peso molecular (g/mol) 331.38
Sinónimo Paroxetine Metabolite, (3S-trans)-5-[[4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol (Paroxetine Metabolite), 4-[[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol, (3S-trans)-4-[[4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol, BRL 36610A, Paroxetine Metabolite BRL 36583, 5-[[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxy-phenol, BRL 36583A, (-)-trans 4-(4-Fluorophenyl)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenoxymethyl) piperidine, Paroxetine Metabolite BRL 36583A (Paroxetine 3-Hydroxy Metabolite)
Nombre IUPAC 5-[[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)piperidina-3-il]metaxi]-2-metoxifenol
SMILES COc1ccc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)cc1O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Paroxetine 3-Hydroxy Metabolite
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FNO3/c1-23-19-7-6-16(10-18(19)22)24-12-14-11-21-9-8-17(14)13-2-4-15(20)5-3-13/h2-7,10,14,17,21-22H,8-9,11-12H2,1H3/t14-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1584
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.