Learn More
Oxalato de (3S)-N,N-dimetil-3-(naftalen-1-iloxi)-3-(tiofen-2-il)propan-1-amina (oxalato de N-metilduloxetina), Mikromol™
Descripción
Oxalato de (3S)-N,N-dimetil-3-(naftalen-1-iloxi)-3-(tiofen-2-il)propan-1-amina (oxalato de N-metilduloxetina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylduloxetine Oxalate |
| CAS | 132335-47-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methylduloxetine Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O S . C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (3S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Oxalate, 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, ethanedioate (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, (S)-, ethanedioate (1:1), 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, (γS)-, ethanedioate (1:1) (9CI), (S)-(+)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NOS.C2H2O4/c1-20(2)13-12-18(19-11-6-14-22-19)21-17-10-5-8-15-7-3-4-9-16(15)17;3-1(4)2(5)6/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t18-;/m0./s1 |
| SMILES | CN(C)CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (3S)-N,N-dimetil-3-(1-naftiloxi)-3-(2-tienil)propan-1-amina; ácido oxálico |
| Mostrar más |