Learn More
Sal de ácido maleico (3S)-N-metil-gamma-(1-naftaleniloxi)-3-tiofenopropanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-N-Methyl-Gamma-(1-naphthalenyloxy)-3-thiophenepropanamine Maleic Acid Salt |
| CAS | 959392-23-5 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O S . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NOS.C4H4O4/c1-19-11-9-17(15-10-12-21-13-15)20-18-8-4-6-14-5-2-3-7-16(14)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,12-13,17,19H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t17-;/m0./s1 |
| SMILES | CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3ccsc3.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; (3S)-N-metil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-3-ilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 413.487 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.13 |