Learn More
(3S)-metilheptanonitrilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-Methylheptanonitrile-d3 |
| CAS | 1329796-95-3 |
| Fórmula molecular | C8H12D3N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3S)-Methyl-heptanenitrile-d3, 1-Cyano-3-methyl-hetane-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15N/c1-3-4-5-8(2)6-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC#N |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-(trideuteriometil)heptanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 128.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1393 |