Learn More
Diclorhidrato de (3S)-aminoquinuclidina, TRC
Código de producto. 30310063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310063 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30310063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629190100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 119904-90-4
Fórmula molecular C7 H14 N2 . 2 Cl H
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (3S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2
Nombre IUPAC (3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-amina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 199.121
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0691