Learn More
(3S,7R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-Hidroxipentan-2-il)-10,13-dimetil-3-((tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-7-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,7R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-Hydroxypentan-2-yl)-10,13-dimethyl-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol |
| Nombres de analitos o componentes | (3S,7R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-Hydroxypentan-2-yl)-10,13-dimethyl-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H50 O4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H50O4/c1-19(7-6-15-30)22-9-10-23-27-24(12-14-29(22,23)3)28(2)13-11-21(17-20(28)18-25(27)31)33-26-8-4-5-16-32-26/h19-27,30-31H,4-18H2,1-3H3/t19-,20?,21+,22-,23+,24+,25-,26?,27?,28+,29-/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@H](CCCO)[C@H]1CC[C@H]2C3[C@H](O)CC4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC5CCCCO5 |
| Industry Type | Forensics |
| Peso molecular (g/mol) | 462.705 |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |