Learn More
(3S,7R,7aR)-5-Benzil-2,2-dimetil-2,3,7,7a-tetrahidroimidazo[5,1-b]tiazol-3,7-dicarboxílico, TRC
Código de producto. 30424054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424054 25 mg
30420588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29346525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2929254-14-6
Fórmula molecular C16H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 334.39
Nombre IUPAC (3S,7R,7aR)-5-benzil-2,2-dimetil-2,3,7,7a-tetrahidroimidazo[5,1-b]tiazol-3,7-dicarboxílico
SMILES O=C([C@@H]1N(C(CC2=CC=CC=C2)=N[C@@H]3C(O)=O)[C@]3([H])SC1(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-16(2)12(15(21)22)18-10(8-9-6-4-3-5-7-9)17-11(14(19)20)13(18)23-16/h3-7,11-13H,8H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/t11-,12-,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1