Learn More
Enzymaster (3S,6S)-3,6-Octanodiol, > 99%
Descripción
- Producido enzimáticamente
- Pureza química > 99 %
- Exceso enantiomérico > 99 %
- Exceso diastereomérico > 99 %
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 49°C |
| Color | Blanco apagado |
| Exceso enantiomérico | >99% |
| Cantidad | 5 g |
| Peso molecular (g/mol) | 146.23 g/mol |
| Porcentaje de pureza | >99% |
| Grado | Reactivo |
| Forma física | Cristalino |
| Diastereomeric Excess | >99% |