Learn More
Sal de calcio de (3S,5R)-atorvastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3S,5R isomer, or (3S,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt |
| CAS | 887196-25-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | 2 C33 H34 F N2 O5 . Ca |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (betaS,deltaR)-2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-Pyrrole-1-heptanoic acid calcium salt (2:1), (3S,5R)-7-[2-(4-Fluoro-phenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Calcium Salt, 3-epi-Atorvastatin Calcium Salt, USP Atorvastatin Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*26-,27+;/m11./s1 |
| SMILES | [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;(3S,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 1155.34 |
| Mostrar más |