Learn More
(3S,5R,6E)-7-[2-Ciclopropil-4-(4-fluorofenil)-3-quinolinil]-3,5-dihidroxi-6-heptenoico Ácido Calcio Sal, TRC
Código de producto. 30354880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad unitSize
30354880 10 mg -
30351670 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30354880 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98861010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 254452-88-5
Fórmula molecular C25H24FNO4 .1/2Ca
Peso molecular (g/mol) 440.49
Sinónimo ent-NK-104, Pitavastatin 3S,5R-Isomer Calcium Salt
Nombre IUPAC (E,3S,5R)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolina-3-il]-3,5-dihidroxihepto-6-ácido enoico
SMILES [Ca+2].O[C@@H](C[C@@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4)CC(=O)[O-].O[C@@H](C[C@@H](O)\C=C\c5c(nc6ccccc6c5c7ccc(F)cc7)C8CC8)CC(=O)[O-]
Spécification
Nombre del producto químico o material (3S,5R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 880.2848
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.