Learn More
(3S,5R,6E)-7-[2-Ciclopropil-4-(4-fluorofenil)-3-quinolinil]-3,5-dihidroxi-6-heptenoico Ácido Calcio Sal, TRC
Código de producto. 30351670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351670 1 mg 1 miligramo
30354880 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9886101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 254452-88-5
Fórmula molecular C25H24FNO4 .1/2Ca
Peso molecular (g/mol) 440.49
Sinónimo ent-NK-104, Pitavastatin 3S,5R-Isomer Calcium Salt
Nombre IUPAC (E,3S,5R)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolina-3-il]-3,5-dihidroxihepto-6-ácido enoico
SMILES [Ca+2].O[C@@H](C[C@@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4)CC(=O)[O-].O[C@@H](C[C@@H](O)\C=C\c5c(nc6ccccc6c5c7ccc(F)cc7)C8CC8)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,5R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 880.2848