Learn More
Éster terc-butílico del ácido (3S,5R)-6-ciano-3,5-dihidroxi-hexanoico, TRC
Código de producto. 30353434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30353434 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30353434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC95590010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid tert-Butyl Ester
CAS 186508-94-1
Fórmula molecular C11H19NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3S,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)7-9(14)6-8(13)4-5-12/h8-9,13-14H,4,6-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](O)C[C@H](O)CC#N
Nombre IUPAC (3S,5R)-6-ciano-3,5-dihidroxihexanoato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 229.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1314