Learn More
(3S,4S)-tofacitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4S)-Tofacitinib |
| CAS | 1092578-47-6 |
| Fórmula molecular | C16 H20 N6 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Piperidinepropanenitrile','4-methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-','(3S,4S)-, (3S,4S)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile, (3S,4S)-Tofacitinib, ent-Tofacitinib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N6O/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)/t11-,13+/m0/s1 |
| SMILES | O=C(N1CC[C@@H]([C@@H](C1)N(C2=NC=NC3=C2C=CN3)C)C)CC#N |
| Nombre IUPAC | 3-[(3S,4S)-4-metil-3-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]piperidin-1-il]-3-oxopropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.17 |