Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (3S,4S)-4-hidroxi-3-pirrolidinil carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4S)-4-Hydroxy-3-pyrrolidinyl Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 870632-91-0 |
| Fórmula molecular | C9H18N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [(3S,4S)-4-Hydroxy-3-pyrrolidinyl] carbamic acid-1,1-dimethylethyl ester (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-6-4-10-5-7(6)12/h6-7,10,12H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13)/t6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CNC[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 202.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1317 |