Learn More
(3S,4S)-3-hexil-4[(S)-2-(triisopropilsililoxi)tridecil]-2-oxetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4S)-3-Hexyl-4[(S)-2-(triisopropylsilyloxy)tridecyl]-2-oxetanone |
| CAS | 1072902-84-1 |
| Fórmula molecular | C31 H62 O3 Si |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H62O3Si/c1-9-11-13-15-16-17-18-19-20-22-28(34-35(25(3)4,26(5)6)27(7)8)24-30-29(31(32)33-30)23-21-14-12-10-2/h25-30H,9-24H2,1-8H3/t28-,29-,30-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)O[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,4S)-3-hexil-4-[(2S)-2-tri(propan-2-il)sililoxitridecil]oxetan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 510.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.4468 |