Learn More
(3S,4S)-3-hexil-4-[(2S)-2-hidroxitridecil]-2-oxetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4S)-3-Hexyl-4-[(S)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone |
| CAS | 68711-40-0 |
| Fórmula molecular | C22 H42 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (R,R,S)-Orlistat |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@H](O)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC |
| Nombre IUPAC | (3S,4S)-3-hexil-4-[(2S)-2-hidroxitridecil]oxetan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 354.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.3134 |