Learn More
(3S,4S)-3-hexil-4-[(2R)-2-hidroxitridecil]-2-oxetanona, Mikromol
Código de producto. 30458713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30458713 25 mg
1 options
Código de producto. 30458713 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1219.130025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3S,4S)-3-hexil-4-[(2R)-2-hidroxitridecil]-2-oxetanona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
CAS 104872-06-2
Nombres de analitos o componentes (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C22 H42 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, 2-Oxetanone, 3-hexyl-4-(2-hydroxytridecyl)-, [3S-[3α,4β(S*)]]-, Orlistat Related Compound A (USP)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20+,21+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCCCCC[C@@H](O)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC
Nombre IUPAC (3S,4S)-3-hexil-4-[(2R)-2-hidroxitridecil]oxetan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 354.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.3134 g/mol