Learn More
(3S,4S)-(+)-1-Bencil-3,4-pirrolidinediol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidinediol |
| CAS | 90365-74-5 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (+)-(3S,4S)-1-(Phenylmethyl)-3,4-pyrrolidinediol, (3S-trans)-1-(Phenylmethyl)-3,4-pyrrolidinediol, (3S,4S)-1-(Phenylmethyl)-3,4-pyrrolidinediol, (3S,4S)-1-Benzyl-pyrrolidin-3,4-diol, (3S,4S)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol, (3S,4S)-N-Benzyl-3,4-dihydroxypyrrolidine, 1-Benzyl-3,4-(S,S)-dihydroxypyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c13-10-7-12(8-11(10)14)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,13-14H,6-8H2/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CN2C[C@@H]([C@H](C2)O)O |
| Nombre IUPAC | (3S,4S)-1-bencilpirrolidina-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |