Learn More
(3S,4S)-(+)-1-Bencil-3,4-pirrolidindiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10712954 5 g 5 g
10173821 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712954 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348730050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90365-74-5
Número MDL MFCD01073893
Clave InChI QJRIUWQPJVPYSO-QWRGUYRKSA-N
Sinónimo 3s,4s-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3s,4s, pubchem18732, 3s,4s-1-benzyl-3,4-dihydroxypyrrolidine, 3s,4s-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol sum of enantiomers, hplc
PubChem CID 2734057
Nombre IUPAC (3S,4S)-1-bencilpirrolidina-3,4-diol
SMILES C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S, 4S)-(+)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 101.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H15NO2
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica +32° (20°C c=1,MeOH)
Rotación específica + 32.00
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación