Learn More
[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)piperidin-3-il]metanol (N-desmetilparoxol), Mikromol™
Descripción
[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)piperidin-3-il]metanol (N-desmetilparoxol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol |
| CAS | 125224-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | ((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 F N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-, (3S,4R)-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-, (3S-trans)-, (3S,4R)-(-)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinemethanol, (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidine-3-methanol, Paroxetin Metabolite BRL 35961, Paroxetine Hydrochloride Impurity I, Paroxetine Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16FNO/c13-11-3-1-9(2-4-11)12-5-6-14-7-10(12)8-15/h1-4,10,12,14-15H,5-8H2/t10-,12-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1CNCC[C@H]1c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | ((3S,4R)-4-(4-fluorofenil)piperidin-3-il)metanol |
| Mostrar más |