Learn More
(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-[[3-metoxi-4-(benciloxi)fenoxi]metil]-1-metilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-((3-methoxy-4-(benzyloxy)phenoxy)methyl)-1-methylpiperidine |
| CAS | 600135-83-9 |
| Fórmula molecular | C27H30FNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-[[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenoxy]methyl]-1-methylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30FNO3/c1-29-15-14-25(21-8-10-23(28)11-9-21)22(17-29)19-31-24-12-13-26(27(16-24)30-2)32-18-20-6-4-3-5-7-20/h3-13,16,22,25H,14-15,17-19H2,1-2H3/t22-,25-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cc(OC[C@@H]2CN(C)CC[C@H]2c3ccc(F)cc3)ccc1OCc4ccccc4 |
| Peso molecular (g/mol) | 435.53 |