Learn More
[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanol, Mikromol™
Código de producto. 30463864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463864 4 x 25 mg -
30050604 100 mg 100 miligramos
30050583 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463864 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1032.1200254AMP
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paroxol
CAS 105812-81-5
Nombres de analitos o componentes Paroxol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 F N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, BRL-42496, Paroxetine Stage 3B intermediate, BRL 29226AD
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18FNO/c1-15-7-6-13(11(8-15)9-16)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-5,11,13,16H,6-9H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CC[C@H]([C@H](CO)C1)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC [(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 223.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1372 g/mol