Learn More
[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanol, Mikromol™
Código de producto. 30050604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050604 100 mg 100 miligramos
30050583 25 mg 25 miligramos
30463864 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050604 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1032.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paroxol
CAS 105812-81-5
Nombres de analitos o componentes Paroxol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 F N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, BRL-42496, Paroxetine Stage 3B intermediate, BRL 29226AD
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18FNO/c1-15-7-6-13(11(8-15)9-16)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-5,11,13,16H,6-9H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
SMILES CN1CC[C@H]([C@H](CO)C1)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC [(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidin-3-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 223.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1372 g/mol