Learn More
(3S,4R)-4-(4-Fluorofenil)-1-metil-3-piperidinmetanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317609 25 g 25 g
11307609 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28137.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105812-81-5
Fórmula molecular C13H19FNO
Peso molecular (g/mol) 224.30
Número MDL MFCD06658161
Clave InChI CXRHUYYZISIIMT-AAEUAGOBSA-O
Sinónimo 3s,4r-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methyl-3-piperidinemethanol, paroxol, unii-idr7471br7, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methylpiperidin-3-yl methanol, 3s-4-4'-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluoro-phenyl-1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol, 4-4-fluorophenyl-1-methyl-, 3s,4r, trans-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-piperidine
PubChem CID 2734218
Nombre IUPAC (3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidin-1-ium
SMILES C[NH+]1CC[C@H]([C@H](CO)C1)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol
Punto de fusión 93°C to 98°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Rotación óptica −34° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.29
Porcentaje de pureza 98%