Learn More
(3S,4R)-4-(4-Fluorofenil)-1-metil-3-piperidinmetanol, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11307609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11307609 5 g 5 g
11317609 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11307609 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H28137.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105812-81-5
Fórmula molecular C13H19FNO
Peso molecular (g/mol) 224.30
Número MDL MFCD06658161
Clave InChI CXRHUYYZISIIMT-AAEUAGOBSA-O
Sinónimo 3s,4r-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methyl-3-piperidinemethanol, paroxol, unii-idr7471br7, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methylpiperidin-3-yl methanol, 3s-4-4'-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluoro-phenyl-1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol, 4-4-fluorophenyl-1-methyl-, 3s,4r, trans-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-piperidine
PubChem CID 2734218
Nombre IUPAC (3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidin-1-ium
SMILES C[NH+]1CC[C@H]([C@H](CO)C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol
Punto de fusión 93°C to 98°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Rotación óptica −34° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.29
Porcentaje de pureza 98%