Learn More
Clorhidrato de ácido (3S,4R)-4-(3-metoxifenil)-3-pirrolidincarboxílico, TRC
Código de producto. 30477863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30477863 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30477863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM262355250MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (3S,4R)-4-(3-Methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1049735-29-6
Fórmula molecular C12H16ClNO3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3.ClH/c1-16-9-4-2-3-8(5-9)10-6-13-7-11(10)12(14)15;/h2-5,10-11,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,11+;/m1./s1
SMILES OC([C@@H]1[C@@H](C2=CC(OC)=CC=C2)CNC1)=O.Cl
Nombre IUPAC ácido (3R,4S)-4-(3-metoxifenil)pirrolidin-3-carboxílico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 257.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0819
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.