Learn More
Clorhidrato de ácido (3S,4R)-4-(3-metoxifenil)-3-pirrolidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4R)-4-(3-Methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1049735-29-6 |
| Fórmula molecular | C12H16ClNO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3.ClH/c1-16-9-4-2-3-8(5-9)10-6-13-7-11(10)12(14)15;/h2-5,10-11,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,11+;/m1./s1 |
| SMILES | OC([C@@H]1[C@@H](C2=CC(OC)=CC=C2)CNC1)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (3R,4S)-4-(3-metoxifenil)pirrolidin-3-carboxílico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 257.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.0819 |