Learn More
Clorhidrato de (3S,4R)-3-[(1,3-benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-fenilpiperidina (clorhidrato de desfluoroparoxetina), Mikromol™
Código de producto. 17970546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17970546 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17970546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1032.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (3S,4R)-3-[(1,3-benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-fenilpiperidina (clorhidrato de desfluoroparoxetina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenylpiperidine Hydrochloride (Desfluoroparoxetine Hydrochloride)
CAS 1394842-91-1
Nombres de analitos o componentes (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenylpiperidine Hydrochloride (Desfluoroparoxetine Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Paroxetine Imp. A (EP), (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenylpiperidine Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP) as Hydrochloride, Desfluoroparoxetine Hydrochloride, Paroxetine Related Compound B as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Impurity A as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Paroxetine Impurity A as Hydrochloride, Paroxetine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18;/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2;1H/t15-,17-;/m0./s1
SMILES Cl.C(Oc1ccc2OCOc2c1)[C@@H]3CNCC[C@H]3c4ccccc4
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-fenilpiperidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 347.84
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1288 g/mol