Learn More
(3S,4aS,8aS)-Decahidro-N-t-butil-3-isoquinolinecarboxamida, TRC
Código de producto. 30362818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362818 250 mg 250 miligramos
30355002 1 g 1 g
30366597 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD211100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136465-81-1
Fórmula molecular C14 H26 N2 O
Peso molecular (g/mol) 238.37
Nombre IUPAC (3S,4aS,8aS)-N-tert-butilo-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidroisoquinolina-3-carboxamida
SMILES CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2045