Learn More
(3S,4aS,8aS)-Decahidro-N-(2-hidroxi-1,1-dimetiletil)-3-isoquinolincarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-iso |
| CAS | 213135-54-7 |
| Fórmula molecular | C14 H26 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26N2O2/c1-14(2,9-17)16-13(18)12-7-10-5-3-4-6-11(10)8-15-12/h10-12,15,17H,3-9H2,1-2H3,(H,16,18)/t10-,11+,12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(CO)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1 |
| Nombre IUPAC | (3S,4aS,8aS)-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidroisoquinolina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 254.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1994 |