Learn More
Ácido (3S,4aS,8aS)-2-carbobenciloxi-decahidro-3-isoquinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4aS,8aS)-2-Carbobenzyloxy-decahydro-3-isoquinolinecarbox |
| CAS | 136465-85-5 |
| Fórmula molecular | C18 H23 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO4/c20-17(21)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-19(16)18(22)23-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14-16H,4-5,8-12H2,(H,20,21)/t14-,15+,16-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S,4aS,8aS)-2-fenilmetoxicarbonil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1H-isoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 317.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1627 |