Learn More
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-Amino-2-hidroxi-4-fenilbutil]-N-(1,1-dimetiletil)decahidro-3-isoquinolincarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(1,1-dimethylethyl)decahydroisoquinoline-3-carboxamide |
| CAS | 136522-17-3 |
| Fórmula molecular | C24 H39 N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Isoquinolinecarboxamide, 2-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-, (3S,4aS,8aS)-, 3-Isoquinolinecarboxamide, 2-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-, [3S-[2(2S*,3R*),3α,4aβ,8aβ]]-, (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-3-isoquinolinecarboxamide, Saquinavir Mesilate Imp. C (EP), Saquinavir Impurity C (EP), [3S-[2(2S*,3R*),3α,4aβ,8aβ]]-2-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-3-isoquinolinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H39N3O2/c1-24(2,3)26-23(29)21-14-18-11-7-8-12-19(18)15-27(21)16-22(28)20(25)13-17-9-5-4-6-10-17/h4-6,9-10,18-22,28H,7-8,11-16,25H2,1-3H3,(H,26,29)/t18-,19+,20-,21-,22+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@@H](N)Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-4-fenil-butil]-N-terc-butil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1H-isoquinolina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 401.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.3042 |