Learn More
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-[(3-Amino-2-hidroxi-4-feniltiobutil]-decahidro-N-(2-hidroxi-1,1-dimetiletil)-3-isoquinolincarboxamida, TRC
Código de producto. 30309096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309096 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30309096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6116502MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenythiobutyl)-decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)]-3-isoquinolinecarboxamide
CAS 252186-41-7
Fórmula molecular C24H39N3O3S
Cantidad 2 mg
Sinónimo (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-(phenylthio)butyl]decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isoquinolinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H39N3O3S/c1-24(2,16-28)26-23(30)21-12-17-8-6-7-9-18(17)13-27(21)14-22(29)20(25)15-31-19-10-4-3-5-11-19/h3-5,10-11,17-18,20-22,28-29H,6-9,12-16,25H2,1-2H3,(H,26,30)/t17-,18+,20-,21-,22+/m0/s1
SMILES CC(C)(CO)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@@H](N)CSc3ccccc3
Nombre IUPAC (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilsulfanilbutil]-N-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1H-isoquinolin-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 449.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.2712