Learn More
(3S)-4-cloro-3-hidroxibutironitrilo, TRC
Código de producto. 30352465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352465 1 g -
30352466 100 g 100 g
30355904 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3666051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127913-44-4
Fórmula molecular C4H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 119.55
Sinónimo (3S)-4-Chloro-3-hydroxybutanenitrile, (S)-4-Chloro-3-hydroxybutanenitrile, (S)-(-)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile, (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Nombre IUPAC (3S)-4-cloro-3-hidroxibutannitrilo
SMILES O[C@H](CCl)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0138