Learn More
Acetato de (3S,3aR,6aS)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl Acetate |
| CAS | 162020-29-3 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, 3-acetate, (3S,3aR,6aS)-, Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, acetate, (3S,3aR,6aS)- (9CI), Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, acetate, [3S-(3α,3aβ,6aβ)]-, (3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl acetate, [3S-(3α,3aβ,6aβ)]-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O4/c1-5(9)12-7-4-11-8-6(7)2-3-10-8/h6-8H,2-4H2,1H3/t6-,7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2OCC[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(3aR,4S,6aS)-2,3,3a,4,5,6a-hexahidrofuro[2,3-b]furan-4-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0736 |