Learn More
[3S-(3Alfa,4Alfa,6Beta)]-3-hexiltetrahidro-4-hidroxi-6-undecil-2H-piran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S-(3alpha,4alpha,6beta))-3-Hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 68711-33-1 |
| Fórmula molecular | C22 H42 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2H-Pyran-2-one, 3-hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-, (3S,4S,6S)-, 2H-Pyran-2-one, 3-hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-, [3S-(3α,4α,6β)]- (9CI), (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, (3S,4S,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19-18-21(23)20(22(24)25-19)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@H](O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | (3S,4S,6S)-3-hexil-4-hidroxi-6-undeciloxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 354.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.3134 |