Learn More
(3S)-3-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-5-hidroxipentan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-(3S)-3-((tert-Butyl(dimethyl)silyl)oxy)-5-hydroxypentan-2-one |
| CAS | 218615-21-5 |
| Fórmula molecular | C11H24O3Si |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O3Si/c1-9(13)10(7-8-12)14-15(5,6)11(2,3)4/h10,12H,7-8H2,1-6H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)C(CCO)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-hidroxipentan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.149 |